3,4-Difluoro-2-methoxybenzoic acid 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7836-1G PC7836-25G PC7836-5G
APOSPC7836-1GEA 22 EUR
APOSPC7836-1G APOSPC7836-25G APOSPC7836-5G
3,4-Difluoro-2-methoxybenzoic acid 97+%
3,4-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₃
Smeltpunt: 137…139 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03428593
CAS nummer: 875664-52-1