3,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7839-1G PC7839-10G PC7839-250MG PC7839-5G
APOSPC7839-1GEA 0 EUR
APOSPC7839-1G APOSPC7839-10G APOSPC7839-250MG APOSPC7839-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
3,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆F₂O₂
Smeltpunt: 38…41 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115911
CAS nummer: 654-11-5