(2-Fluoro-5-nitrophenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-5-nitrophenylacetic acid
PC7840-10G PC7840-25G PC7840-100G
APOSPC7840-10GEA 38 EUR
APOSPC7840-10G APOSPC7840-25G APOSPC7840-100G
(2-Fluoro-5-nitrophenyl)acetic acid
(2-Fluoro-5-nitrophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₆FNO₄
Smeltpunt: 149…150 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04091773
CAS nummer: 195609-18-8