2-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (2-(Difluoromethoxy)phenyl)methanamine
PC7845-1G PC7845-25G PC7845-5G
APOSPC7845-1GEA 23.4 EUR
APOSPC7845-1G APOSPC7845-25G APOSPC7845-5G
2-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
2-(Difluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₉F₂NO
MW: 173.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236229
CAS nummer: 243863-36-7
UN: 2735
ADR: 8 III