2,3,6-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7846-1G PC7846-500MG
APOSPC7846-1GEA 402 EUR
APOSPC7846-1G APOSPC7846-500MG
2,3,6-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2,3,6-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆HF₆N
Kookpunt: 104…106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840203
CAS nummer: 84940-46-5