3,6-Difluorophthalic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7848-1G PC7848-250MG PC7848-5G
APOSPC7848-1GEA 97.9 EUR
APOSPC7848-1G APOSPC7848-250MG APOSPC7848-5G
3,6-Difluorophthalic acid 99%
3,6-Difluorophthalic acid
Formule: C₈H₄F₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840499
CAS nummer: 651-97-8