3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7849-25G PC7849-5G PC7849-100G
APOSPC7849-25GEA 131 EUR
APOSPC7849-25G APOSPC7849-5G APOSPC7849-100G
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
MW: 221 g/mol
Smeltpunt: 53…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08282773
CAS nummer: 398456-82-1