4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7851-1G PC7851-25G PC7851-5G
APOSPC7851-1GEA 22 EUR
APOSPC7851-1G APOSPC7851-25G APOSPC7851-5G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₃
Smeltpunt: 144…147 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01091008
CAS nummer: 220239-68-9