3,4-Difluorophenylglycine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7856-1G PC7856-5G PC7856-10G
APOSPC7856-1GEA 161 EUR
APOSPC7856-1G APOSPC7856-5G APOSPC7856-10G
3,4-Difluorophenylglycine
3,4-Difluorophenylglycine
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06246973
CAS nummer: 225641-94-1