3-Bromo-2,6-diluorotoluene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC7858-25G
PC7858-5G
APOSPC7858-25GEA
95.5
EUR
APOSPC7858-25G
APOSPC7858-5G
3-Bromo-2,6-diluorotoluene 99%
3-Bromo-2,6-diluorotoluene
Formule:
C₇H₅BrF₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03412221 CAS nummer: 221220-97-9 |