3-Bromo-4,5-difluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7859-1G PC7859-5G PC7859-25G
APOSPC7859-1GEA 29.2 EUR
APOSPC7859-1G APOSPC7859-5G APOSPC7859-25G
3-Bromo-4,5-difluoroaniline 98%
3-Bromo-4,5-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
MW: 208.01 g/mol
Smeltpunt: 66…69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08062370
CAS nummer: 875664-41-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III