5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7863-10G PC7863-5G PC7863-1G
APOSPC7863-10GEA 239 EUR
APOSPC7863-10G APOSPC7863-5G APOSPC7863-1G
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236274
CAS nummer: 243863-39-0