1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7869-1G PC7869-5G PC7869-10G
APOSPC7869-1GEA 22 EUR
APOSPC7869-1G APOSPC7869-5G APOSPC7869-10G
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 99+%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formule: C₁₀H₈F₆O
Smeltpunt: 70…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01632521
CAS nummer: 368-63-8