2,3-Difluoro-4-ethoxybenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7871-5G PC7871-1G
APOSPC7871-5GEA 161 EUR
APOSPC7871-5G APOSPC7871-1G
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzoic acid 97%
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzoic acid
Formule: C₉H₈F₂O₃
Smeltpunt: 201…203 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02258849
CAS nummer: 124728-45-6