2,3-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7872-10G PC7872-5G PC7872-1G
APOSPC7872-10GEA 158 EUR
APOSPC7872-10G APOSPC7872-5G APOSPC7872-1G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 98%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₃
Smeltpunt: 222…224 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03428569
CAS nummer: 329014-60-0