4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7873-1G PC7873-250MG PC7873-5G
APOSPC7873-1GEA 73 EUR
APOSPC7873-1G APOSPC7873-250MG APOSPC7873-5G
4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid 98%
4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₂
Smeltpunt: 117…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08062377
CAS nummer: 183237-86-7