5-Fluoro-2-hydroxy-N,N-dimethylbenzylamine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7876-1G PC7876-5G
APOSPC7876-1GEA 57 EUR
APOSPC7876-1G APOSPC7876-5G
5-Fluoro-2-hydroxy-N,N-dimethylbenzylamine 99%
5-Fluoro-2-hydroxy-N,N-dimethylbenzylamine
Formule: C₉H₁₂FNO
Kookpunt: 225 °C
Dichtheid: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412238
CAS nummer: 46049-91-6
UN: 2735
ADR: 8,III