2-Bromo-5-fluoroanisole 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7888-25G PC7888-5G PC7888-100G
APOSPC7888-25GEA 32.2 EUR
APOSPC7888-25G APOSPC7888-5G APOSPC7888-100G
2-Bromo-5-fluoroanisole 98+%
2-Bromo-5-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
Kookpunt: 143…145 °C
Dichtheid: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973752
CAS nummer: 450-88-4