2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7889-1G PC7889-5G
APOSPC7889-1GEA 51.4 EUR
APOSPC7889-1G APOSPC7889-5G
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₉FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116336
CAS nummer: 405-09-4