1,2-Dibromotrifluoroethyl trifluoromethylether 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7895-25G PC7895-5G
APOSPC7895-25GEA 300 EUR
APOSPC7895-25G APOSPC7895-5G
1,2-Dibromotrifluoroethyl trifluoromethylether 97%
1,2-Dibromotrifluoroethyl trifluoromethylether
Formule: C₃Br₂F₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320784
CAS nummer: 2356-57-2