1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7899-1G PC7899-5G
APOSPC7899-1GEA 84.7 EUR
APOSPC7899-1G APOSPC7899-5G
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene 98%
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene
Formule: C₃HCl₂F₃
Kookpunt: 53…55 °C
Dichtheid: 1,4653 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08461577
CAS nummer: 431-27-6