2,4,6-Tris(pentafluoroethyl)-1,3,5-triazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7900-1G PC7900-250MG PC7900-5G
APOSPC7900-1GEA 130 EUR
APOSPC7900-1G APOSPC7900-250MG APOSPC7900-5G
2,4,6-Tris(pentafluoroethyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-Tris(pentafluoroethyl)-1,3,5-triazine
Mass spectrometry standard.
Formule: C₉F₁₅N₃
Kookpunt: 121…122 °C
Dichtheid: 1,6506 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042437
CAS nummer: 858-46-8
EINECS: 212-724-6