4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7901-10G PC7901-5G PC7901-1G
APOSPC7901-10GEA 424 EUR
APOSPC7901-10G APOSPC7901-5G APOSPC7901-1G
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄BrF₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 875664-46-3