2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC7906-1G
PC7906-5G
APOSPC7906-1GEA
35.1
EUR
APOSPC7906-1G
APOSPC7906-5G
2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile 99%
2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile
Formule:
C₈H₅F₂N Smeltpunt: 42…45 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07777155 CAS nummer: 847502-87-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |