2-Bromo-5-fluoro-N-methylbenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7909-1G PC7909-5G
APOSPC7909-1GEA 118 EUR
APOSPC7909-1G APOSPC7909-5G
2-Bromo-5-fluoro-N-methylbenzamide 98%
2-Bromo-5-fluoro-N-methylbenzamide
Formule: C₈H₇BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09475889
CAS nummer: 171426-13-4