4-Fluoro-2-methoxy-N-methylaniline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7917-1G PC7917-250MG
APOSPC7917-1GEA 149 EUR
APOSPC7917-1G APOSPC7917-250MG
4-Fluoro-2-methoxy-N-methylaniline 96%
4-Fluoro-2-methoxy-N-methylaniline
Formule: C₈H₁₀FNO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09475904
CAS nummer: 941294-13-9