3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7918-1G PC7918-500MG
APOSPC7918-1GEA 344 EUR
APOSPC7918-1G APOSPC7918-500MG
3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₇H₆BF₃O₄
Smeltpunt: 78…81 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09475898
CAS nummer: 957120-22-8