1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7919-1G PC7919-25G PC7919-5G PC7919-250MG
APOSPC7919-1GEA 41 EUR
APOSPC7919-1G APOSPC7919-25G APOSPC7919-5G APOSPC7919-250MG
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene 97%
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₉H₃F₉
Kookpunt: 119,6 °C/750mmHg
Smeltpunt: 9 °C
Dichtheid: 1,5139 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00054722
CAS nummer: 729-81-7
UN: 1993
ADR: 3,III