Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine, Tris(4-(trifluoromethyl)phenyl)phosphine
PC7919G-1G PC7919G-5G PC7919G-10G
APOSPC7919G-1GEA 36.6 EUR
APOSPC7919G-1G APOSPC7919G-5G APOSPC7919G-10G
Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine 95+%
Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Formule: C₂₁H₁₂F₉P
Smeltpunt: 73…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00058883
CAS nummer: 13406-29-6