2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-s-triazine
PC7920-1G PC7920-25G PC7920-5G
APOSPC7920-1GEA 109 EUR
APOSPC7920-1G APOSPC7920-25G APOSPC7920-5G
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine 97%
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Mass spectrometry standard.
Formule: C₆F₉N₃
MW: 285.07 g/mol
Kookpunt: 98…99 °C/748mmHg
Dichtheid: 1.596 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042436
CAS nummer: 368-66-1
EINECS: 206-709-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III