4,4-Difluorocyclohexanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7922-1G PC7922-5G PC7922-10G
APOSPC7922-1GEA 43.8 EUR
APOSPC7922-1G APOSPC7922-5G APOSPC7922-10G
4,4-Difluorocyclohexanone
4,4-Difluorocyclohexanone
Formule: C₆H₈F₂O
Smeltpunt: 34…37 °C
Vlampunt: 56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08146635
CAS nummer: 22515-18-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III