4,5-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4,5-Dichloro-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC7933-1G PC7933-5G
APOSPC7933-1GEA 87.6 EUR
APOSPC7933-1G APOSPC7933-5G
4,5-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
4,5-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₃FO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094453
CAS nummer: 13656-52-5
UN: 3261
ADR: 8,III