2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Amino-3-iodo-5-nitrobenzotrifluoride
PC7943-1G PC7943-500MG PC7943-5G
APOSPC7943-1GEA 271 EUR
APOSPC7943-1G APOSPC7943-500MG APOSPC7943-5G
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 95+%
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄F₃IN₂O₂
Smeltpunt: 102…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14560546
CAS nummer: 543740-74-5