2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7947-1G PC7947-25G PC7947-5G
APOSPC7947-1GEA 22 EUR
APOSPC7947-1G APOSPC7947-25G APOSPC7947-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
Kookpunt: 56…57 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,505 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042246
CAS nummer: 39890-98-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III