3-Bromo-2-fluoropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7951-5G PC7951-100G PC7951-25G
APOSPC7951-5GEA 22 EUR
APOSPC7951-5G APOSPC7951-100G APOSPC7951-25G
3-Bromo-2-fluoropyridine 98%
3-Bromo-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
Kookpunt: 76 °C/20mmHg
Vlampunt: <90 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04112496
CAS nummer: 36178-05-9
UN: 2810
ADR: 6.1,II