Ultramark®
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: SpectraSynQ PFPE-1600
PC7953-100MG PC7953-1G
APOSPC7953-100MGEA 22 EUR
APOSPC7953-100MG APOSPC7953-1G
Ultramark®
Ultramark®
Fluorinated polyether for mass spectrometry up to mass 1960
Kookpunt: 128 °C/0,2mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00166131
CAS nummer: 66795-94-6