2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7962-1G PC7962-250MG PC7962-5G
APOSPC7962-1GEA 103 EUR
APOSPC7962-1G APOSPC7962-250MG APOSPC7962-5G
2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864680
CAS nummer: 121307-80-0