4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7963-100G PC7963-25G PC7963-500G
APOSPC7963-100GEA 280 EUR
APOSPC7963-100G APOSPC7963-25G APOSPC7963-500G
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₈H₄FNO₂
Smeltpunt: 214…216 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094454
CAS nummer: 164149-28-4