3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7964-100G PC7964-25G PC7964-5G
APOSPC7964-100GEA 243 EUR
APOSPC7964-100G APOSPC7964-25G APOSPC7964-5G
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₅FO₃
Smeltpunt: 161…162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143161
CAS nummer: 350-29-8