2,3-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7965-5G PC7965-1G PC7965-25G
APOSPC7965-5GEA 157 EUR
APOSPC7965-5G APOSPC7965-1G APOSPC7965-25G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde 98%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆F₂O₂
Smeltpunt: 65…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115981
CAS nummer: 256417-11-5