2,3-Difluoro-4-methoxybenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7967-5G PC7967-1G
APOSPC7967-5GEA 182 EUR
APOSPC7967-5G APOSPC7967-1G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzamide 98%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzamide
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115983
CAS nummer: 886500-67-0