tert-Butyl-2-bromo-4-fluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7973-1G PC7973-5G
APOSPC7973-1GEA 154 EUR
APOSPC7973-1G APOSPC7973-5G
tert-Butyl-2-bromo-4-fluorobenzoate
tert-Butyl-2-bromo-4-fluorobenzoate
Formule: C₁₁H₁₂BrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800899
CAS nummer: 951884-50-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III