Vanadium(IV) fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7980-25G
APOSPC7980-25GEA 111 EUR
APOSPC7980-25G
Vanadium(IV) fluoride 95%
Vanadium(IV) fluoride
Formule: F₄V
Smeltpunt: 325 °C
Dichtheid: 2,975 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042554
CAS nummer: 10049-16-8
EINECS: 233-171-7
UN: 3285
ADR: 6.1,III