2,6-Difluoronicotinaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7981-100G PC7981-25G PC7981-5G
APOSPC7981-100GEA 542 EUR
APOSPC7981-100G APOSPC7981-25G APOSPC7981-5G
2,6-Difluoronicotinaldehyde 97%
2,6-Difluoronicotinaldehyde
Formule: C₆H₃F₂NO
Kookpunt: 64…66 °C/15mmHg
Smeltpunt: 19…20 °C
Dichtheid: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD08277633
CAS nummer: 155601-65-3