2,6-Difluoro-3-iodopyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7983-5G PC7983-1G PC7983-10G
APOSPC7983-5GEA 54.1 EUR
APOSPC7983-5G APOSPC7983-1G APOSPC7983-10G
2,6-Difluoro-3-iodopyridine 97%
2,6-Difluoro-3-iodopyridine
Formule: C₅H₂F₂IN
Kookpunt: 85…87 °C/15mmHg
Smeltpunt: 41…42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09743595
CAS nummer: 685517-67-3