2-Iodo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Amino-3-iodo-5-nitrobenzotrifluoride
PC7986-1G PC7986-500MG PC7986-5G
APOSPC7986-1GEA 213 EUR
APOSPC7986-1G APOSPC7986-500MG APOSPC7986-5G
2-Iodo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 95+%
2-Iodo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄F₃IN₂O₂
Smeltpunt: 168…170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14560547
CAS nummer: 400-69-1