2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyltrifluoromethanesulphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7987-1G PC7987-5G
APOSPC7987-1GEA 61.7 EUR
APOSPC7987-1G APOSPC7987-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyltrifluoromethanesulphonate 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyltrifluoromethanesulphonate
Formule: C₅H₂F₁₀O₃S
Kookpunt: 118…120 °C/732mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093339
CAS nummer: 6401-01-0
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II