4-Amino-3-fluorothiophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7991-1G PC7991-5G
APOSPC7991-1GEA 117 EUR
APOSPC7991-1G APOSPC7991-5G
4-Amino-3-fluorothiophenol
4-Amino-3-fluorothiophenol
Formule: C₆H₆FNS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09835280
CAS nummer: 15178-48-0