5-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7999-1G PC7999-5G
APOSPC7999-1GEA 205 EUR
APOSPC7999-1G APOSPC7999-5G
5-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
5-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₆FIN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11053924
CAS nummer: 1060817-10-8