2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8009-10G PC8009-1G PC8009-5G
APOSPC8009-10GEA 158 EUR
APOSPC8009-10G APOSPC8009-1G APOSPC8009-5G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₃N₂O₂
Kookpunt: 134…138 °C
Smeltpunt: 38…34 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045621
CAS nummer: 13544-06-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III